Hexylchlorformiat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR30504-100G OR30504-25G
APOSOR30504-100GEA 166 CHF
APOSOR30504-100G APOSOR30504-25G
Hexylchlorformiat 98%
Hexylchlorformiat
Formel: C₇H₁₃ClO₂
Siedepunkt: 60…61 °C/7mmHg
Dichte: 1.007 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 62 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000651
CAS-Nummer: 6092-54-2
EINECS: 228-036-4
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II