2,5-Dibromhydrochinon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2,5-Dibromobenzene-1,4-diol
OR30490-10G
OR30490-5G
APOSOR30490-10GEA
40.1
CHF
APOSOR30490-10G
APOSOR30490-5G
2,5-Dibromhydrochinon 98%
2,5-Dibromhydrochinon
Formel:
C₆H₄Br₂O₂ MW: 267,9 g/mol Melting Pt: 193 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00192664 CAS-Nummer: 14753-51-6 |