(3-Brom-4-methoxyphenyl)essigsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid, 2-(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid
OR3045-25G
APOSOR3045-25GEA 105 CHF
APOSOR3045-25G
(3-Brom-4-methoxyphenyl)essigsäure
(3-Brom-4-methoxyphenyl)essigsäure
Formel: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Melting Pt: 115…117 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017538
CAS-Nummer: 774-81-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III