Cyclobutyl-methylketon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Acetylcyclobutane, Ketone cyclobutyl methyl, 1-Cyclobutylethan-1-one, 1-Cyclobutylethanone, Cyclobutyl Methyl Ketone
OR304351-25G OR304351-5G
APOSOR304351-25GEA 639 CHF
APOSOR304351-25G APOSOR304351-5G
Cyclobutyl-methylketon
Cyclobutyl methyl ketone
Formel: C₆H₁₀O
MW: 98,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00037148
CAS-Nummer: 3019-25-8