trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR304349-1G
OR304349-5G
APOSOR304349-1GEA
236
CHF
APOSOR304349-1G
APOSOR304349-5G
trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile
trans-Cyclobutane-1,2-dicarbonitrile
Formel:
C₆H₆N₂ MW: 106.13 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00221717 CAS-Nummer: 3211-20-9 |