4-Amino-3,6-dichlorpyridazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR304307-10G
OR304307-25G
OR304307-1G
APOSOR304307-10GEA
69.6
CHF
APOSOR304307-10G
APOSOR304307-25G
APOSOR304307-1G
4-Amino-3,6-dichlorpyridazin 98%
4-Amino-3,6-dichloropyridazine
Formel:
C₄H₃Cl₂N₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01647253 CAS-Nummer: 823-58-5 |