9,10-Dibromanthracen
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30417-100G OR30417-25G
APOSOR30417-100GEA 131 CHF
APOSOR30417-100G APOSOR30417-25G
9,10-Dibromanthracen
9,10-Dibromoanthracene
Formel: C₁₄H₈Br₂
Melting Pt: 222…224 °C (subl.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001244
CAS-Nummer: 523-27-3
EINECS: 208-342-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III