(S)-(+)-Methyl-3-hydroxybutyrat
Lieferant: Apollo Scientific
OR304074-25G OR304074-5G
APOSOR304074-25GEA 36.1 CHF
APOSOR304074-25G APOSOR304074-5G
(S)-(+)-Methyl-3-hydroxybutyrat
(S)-(+)-Methyl-3-hydroxybutyrat
Formel: C₅H₁₀O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064461
CAS-Nummer: 53562-86-0