(S)-(+)-2-Octanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR304045-1G
OR304045-5G
APOSOR304045-1GEA
64.5
CHF
APOSOR304045-1G
APOSOR304045-5G
(S)-(+)-2-Octanol
(S)-(+)-2-Octanol
Formel:
C₈H₁₈O Siedepunkt: 179…180 °C Flash-Pt: 76 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064283 CAS-Nummer: 6169-06-8 |