(R)-(-)-2-Butanol 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (R)-(-)-Ethyl methyl carbinol, (R)-(-)-sec-Butyl alcohol, (R)-(-)-2-Hydroxy butane, (R)-(-)-sec-Butanol, (R)-(-)-Methyl ethyl carbinol
OR304038-1G OR304038-5G OR304038-250MG
APOSOR304038-1GEA 95.8 CHF
APOSOR304038-1G APOSOR304038-5G APOSOR304038-250MG
(R)-(-)-2-Butanol 99+%
(R)-(-)-2-Butanol
Formel: C₄H₁₀O
MW: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 99…100 °C
Melting Pt: –114 °C
Dichte: 0.806 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 26 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064280
CAS-Nummer: 14898-79-4
UN: 1120
ADR: 3,II