1-Methyl-4-(methylsulphanyl)carbothioylpiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR303969-1G OR303969-500MG OR303969-5G
APOSOR303969-1GEA 403 CHF
APOSOR303969-1G APOSOR303969-500MG APOSOR303969-5G
1-Methyl-4-(methylsulphanyl)carbothioylpiperazine
1-Methyl-4-(methylsulphanyl)carbothioylpiperazine
Formel: C₇H₁₄N₂S₂
MW: 190,33 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22373667
CAS-Nummer: 98428-90-1