Ethyl-1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Ethyl 1,4,5,6-tetrahydrocyclopentapyrazole-3-carboxylate
OR303964-1G
APOSOR303964-1GEA
61
CHF
APOSOR303964-1G
Ethyl-1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₉H₁₂N₂O₂ MW: 180,21 g/mol Melting Pt: 124…125 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07778361 CAS-Nummer: 5932-31-0 |