2-[Methoxy(naphthalen-1-yl)methylidene]propanedinitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR303960-1G OR303960-500MG OR303960-5G
APOSOR303960-1GEA 403 CHF
APOSOR303960-1G APOSOR303960-500MG APOSOR303960-5G
2-[Methoxy(naphthalen-1-yl)methylidene]propanedinitrile
2-[Methoxy(naphthalen-1-yl)methylidene]propanedinitrile
Formel: C₁₅H₁₀N₂O
MW: 234,26 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04116187
CAS-Nummer: 221242-71-3