2-Methyl-2-(phenylamino)propionitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR303950-1G
OR303950-500MG
APOSOR303950-1GEA
323
CHF
APOSOR303950-1G
APOSOR303950-500MG
2-Methyl-2-(phenylamino)propionitrile
2-Methyl-2-(phenylamino)propionitrile
Formel:
C₁₀H₁₂N₂ MW: 160.22 g/mol Melting Pt: 93…96 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00035943 CAS-Nummer: 2182-38-9 |