1-Cyclohexyl-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR303946-1G OR303946-500MG
APOSOR303946-1GEA 323 CHF
APOSOR303946-1G APOSOR303946-500MG
1-Cyclohexyl-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
1-Cyclohexyl-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
Formel: C₁₂H₁₅N₃O
Melting Pt: 224…228 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22126108
CAS-Nummer: 906532-83-0