Ethyl-4-{2,4-dioxo-3-azatricyclo[7.3.1.0
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-(1,3-dioxo-1H-benzo[de]isoquinolin-2(3H)-yl)butanoate
OR303932-1G OR303932-500MG OR303932-5G
APOSOR303932-1GEA 323 CHF
APOSOR303932-1G APOSOR303932-500MG APOSOR303932-5G
Ethyl-4-{2,4-dioxo-3-azatricyclo[7.3.1.0
Ethyl-4-{2,4-dioxo-3-azatricyclo[7.3.1.0^{5,13}]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaen-3-yl}butanoate
Formel: C₁₈H₁₇NO₄
MW: 311,34 g/mol
Melting Pt: 91…92 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00392161
CAS-Nummer: 150705-10-5