2-Chloro-3-methylquinoxaline
Lieferant: Apollo Scientific
OR303925-1G OR303925-5G
APOSOR303925-1GEA 291 CHF
APOSOR303925-1G APOSOR303925-5G
2-Chloro-3-methylquinoxaline
2-Chloro-3-methylquinoxaline
Formel: C₉H₇ClN₂
MW: 178,62 g/mol
Melting Pt: 86…87 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023913
CAS-Nummer: 32601-86-8