2,5-Dichlor-4-formylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,5-Dichloroisonicotinaldehyde
OR303891-5G
APOSOR303891-5GEA 117 CHF
APOSOR303891-5G
2,5-Dichlor-4-formylpyridin 97%
2,5-Dichlor-4-formylpyridin
Formel: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176,0000 g/mol
Melting Pt: 73…74 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06410679
CAS-Nummer: 102645-33-0