5-cyanopicolinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
5-Cyanopyridine-2-carboxylic acid
OR303889-5G
APOSOR303889-5GEA
88.9
CHF
APOSOR303889-5G
5-cyanopicolinic acid
5-cyanopicolinic acid
Formel:
C₇H₄N₂O₂ MW: 148,121 g/mol Melting Pt: 212…214 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09152775 CAS-Nummer: 53234-55-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |