Methyl-5-chloro-6-cyanonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303861-1G OR303861-500MG
APOSOR303861-1GEA 1080 CHF
APOSOR303861-1G APOSOR303861-500MG
Methyl-5-chloro-6-cyanonicotinate
Methyl-5-chloro-6-cyanonicotinate
Formel: C₈H₅ClN₂O₂
MW: 196,59 g/mol
Melting Pt: 120…122 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18258701
CAS-Nummer: 398457-04-0