2-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303854-1G
OR303854-500MG
APOSOR303854-1GEA
1080
CHF
APOSOR303854-1G
APOSOR303854-500MG
2-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
2-(Azetidin-3-yl)pyridine dihydrochloride
Formel:
C₈H₁₂Cl₂N₂ Melting Pt: 174…175 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD16140331 CAS-Nummer: 206446-45-9 |