2,4-Dichlor-3-formylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,4-Dichloronicotinaldehyde, 2,4-Dichloropyridine-3-carboxaldehyde, 2,4-Dichloro-3-formylpyridine, 2,4-Dichloro-3-pyridinecarboxaldehyde
OR303843-25G
APOSOR303843-25GEA 179 CHF
APOSOR303843-25G
2,4-Dichlor-3-formylpyridin 98%
2,4-Dichlor-3-formylpyridin
Formel: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176,00 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07437909
CAS-Nummer: 134031-24-6