Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303820-1G
OR303820-500MG
APOSOR303820-1GEA
805
CHF
APOSOR303820-1G
APOSOR303820-500MG
Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Ethyl-5-bromo-4,6-dichloronicotinate
Formel:
C₈H₆BrCl₂NO₂ MW: 298,96 g/mol Melting Pt: 35…37 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13193100 CAS-Nummer: 1192263-86-7 |