Ethyl-5-acetyl-2-pyridinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303804-1G
OR303804-500MG
APOSOR303804-1GEA
805
CHF
APOSOR303804-1G
APOSOR303804-500MG
Ethyl-5-acetyl-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-5-acetyl-2-pyridinecarboxylate
Formel:
C₁₀H₁₁NO₃ MW: 193,2 g/mol Melting Pt: 73…75 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16140282 CAS-Nummer: 99060-45-4 |