2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Boc-DL-3-(2-Pyridyl)-Ala-OH, 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
OR303786-1G OR303786-500MG
APOSOR303786-1GEA 314 CHF
APOSOR303786-1G APOSOR303786-500MG
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₄
MW: 266.3 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02094442
CAS-Nummer: 119434-71-8