Methyl-2,5-dichlorisonicotinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2,5-dichloroisonicotinate, Methyl 2,5-dichloropyridine-4-carboxylate
OR303768-1G OR303768-5G
APOSOR303768-1GEA 66.2 CHF
APOSOR303768-1G APOSOR303768-5G
Methyl-2,5-dichlorisonicotinat 97%
Methyl-2,5-dichlorisonicotinat
Formel: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,0300 g/mol
Melting Pt: 28…29 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09951944
CAS-Nummer: 623585-74-0