tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR303754-1G
OR303754-500MG
APOSOR303754-1GEA
645
CHF
APOSOR303754-1G
APOSOR303754-500MG
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-4-(6-chloropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
Formel:
C₁₄H₂₀ClN₃O₂ Melting Pt: 118…119 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12923074 CAS-Nummer: 633283-53-1 |