2-(Methylsulphonyl)-3-pyridinamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-2-(methylsulphonyl)pyridine
OR303743-1G OR303743-250MG OR303743-5G
APOSOR303743-1GEA 449 CHF
APOSOR303743-1G APOSOR303743-250MG APOSOR303743-5G
2-(Methylsulphonyl)-3-pyridinamine
2-(Methylsulphonyl)-3-pyridinamine
Formel: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172,21 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09933994
CAS-Nummer: 80383-38-6