6-[(4-Methoxyphenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR303740-1G OR303740-500MG
APOSOR303740-1GEA 645 CHF
APOSOR303740-1G APOSOR303740-500MG
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
6-[(4-Methoxyphenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
Formel: C₁₂H₁₂N₂OS
MW: 232,31 g/mol
Melting Pt: 67…69 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11132352
CAS-Nummer: 1019363-45-1