6-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR303737-1G OR303737-500MG
APOSOR303737-1GEA 645 CHF
APOSOR303737-1G APOSOR303737-500MG
6-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
6-[(4-Chlorophenyl)sulphanyl]-3-pyridinylamine
Formel: C₁₁H₉ClN₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052804
CAS-Nummer: 25935-62-0