4,6-Dichloronicotinonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303715-1G OR303715-5G OR303715-25G
APOSOR303715-1GEA 0 CHF
APOSOR303715-1G APOSOR303715-5G APOSOR303715-25G
4,6-Dichloronicotinonitrile 98%
4,6-Dichloronicotinonitrile
Formel: C₆H₂Cl₂N₂
Melting Pt: 133…135 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08276124
CAS-Nummer: 166526-03-0