Ethyl-5-bromo-4,6-dihydroxynicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303696-1G
OR303696-5G
OR303696-10G
APOSOR303696-1GEA
209
CHF
APOSOR303696-1G
APOSOR303696-5G
APOSOR303696-10G
Ethyl-5-bromo-4,6-dihydroxynicotinate
Ethyl-5-bromo-4,6-dihydroxynicotinate
Formel:
C₈H₈BrNO₄ Melting Pt: 267…269 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01411758 CAS-Nummer: 89978-58-5 |