6-Chloro-4-methoxynicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303695-1G OR303695-5G
APOSOR303695-1GEA 59.2 CHF
APOSOR303695-1G APOSOR303695-5G
6-Chloro-4-methoxynicotinic acid
6-Chloro-4-methoxynicotinic acid
Formel: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,5800 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10000638
CAS-Nummer: 716362-10-6