3-(5-Chloropyridin-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303687-250MG
APOSOR303687-250MGEA 142 CHF
APOSOR303687-250MG
3-(5-Chloropyridin-2-yl)-3-oxopropanenitrile
3-(5-Chloropyridin-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Formel: C₈H₅ClN₂O
Melting Pt: 121…123 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD15526709
CAS-Nummer: 1107053-87-1