(3-Chloropyridin-2-yl)methanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR303685-1G
OR303685-250MG
APOSOR303685-1GEA
107
CHF
APOSOR303685-1G
APOSOR303685-250MG
(3-Chloropyridin-2-yl)methanol 95+%
(3-Chloropyridin-2-yl)methanol
Formel:
C₆H₆ClNO Melting Pt: 42…44 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11110226 CAS-Nummer: 60588-81-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |