Methyl-6-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303641-1G
OR303641-500MG
OR303641-5G
APOSOR303641-1GEA
403
CHF
APOSOR303641-1G
APOSOR303641-500MG
APOSOR303641-5G
Methyl-6-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Methyl-6-{bis[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Formel:
C₁₇H₂₄N₂O₆ Melting Pt: 79…81 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18904309 CAS-Nummer: 666721-08-0 |