2-Chlor-6-methoxynicotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Chloro-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid
OR303632-1G OR303632-250MG
APOSOR303632-1GEA 115 CHF
APOSOR303632-1G APOSOR303632-250MG
2-Chlor-6-methoxynicotinsäure
2-Chlor-6-methoxynicotinsäure
Formel: C₇H₆NO₃Cl
MW: 187,5804 g/mol
Melting Pt: 230…234 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08236845
CAS-Nummer: 503000-87-1