6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303626-1G
OR303626-500MG
OR303626-5G
APOSOR303626-1GEA
52.2
CHF
APOSOR303626-1G
APOSOR303626-500MG
APOSOR303626-5G
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
6-Bromo-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2(3H)-one
Formel:
C₆H₄BrN₃O Melting Pt: >350 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00763285 CAS-Nummer: 148038-83-9 |