4-(Methylthio)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
OR303555-1G OR303555-5G
APOSOR303555-1GEA 29.3 CHF
APOSOR303555-1G APOSOR303555-5G
4-(Methylthio)phenylboronsäurepinakolester
4-(Methylthio)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₉BO₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05155222
CAS-Nummer: 190788-58-0