9,9-Dimethylfluoren-2-boronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)boronic acid
OR303506-25G
APOSOR303506-25GEA 90.5 CHF
APOSOR303506-25G
9,9-Dimethylfluoren-2-boronic acid 97%
9,9-Dimethylfluoren-2-boronic acid
Formel: C₁₅H₁₅BO₂
MW: 238,09 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08704227
CAS-Nummer: 333432-28-3