5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
OR3035-10G OR3035-1G OR3035-50G
APOSOR3035-10GEA 279 CHF
APOSOR3035-10G APOSOR3035-1G APOSOR3035-50G
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazol
5-Amino-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₁N₃
MW: 173,22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067874
CAS-Nummer: 10199-50-5