4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR303496-1G OR303496-5G
APOSOR303496-1GEA 25.8 CHF
APOSOR303496-1G APOSOR303496-5G
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid pinacol ester
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formel: C₂₄H₂₄BNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16294549
CAS-Nummer: 785051-54-9