Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303486-1G
OR303486-5G
APOSOR303486-1GEA
27.6
CHF
APOSOR303486-1G
APOSOR303486-5G
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formel:
C₂₆H₃₂B₂O₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16294538 CAS-Nummer: 863992-56-7 |