5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane
OR30348-250G OR30348-50G
APOSOR30348-250GEA 244 CHF
APOSOR30348-250G APOSOR30348-50G
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobiindane
Formel: C₂₁H₂₄O₄
MW: 340,42 g/mol
Melting Pt: >300 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00021235
CAS-Nummer: 77-08-7
EINECS: 201-003-1