6-Chloropurine ribonucleoside
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Chloropurine riboside
OR303362-25G
OR303362-5G
APOSOR303362-25GEA
90.5
CHF
APOSOR303362-25G
APOSOR303362-5G
6-Chloropurine ribonucleoside
6-Chloropurine ribonucleoside
Formel:
C₁₀H₁₁ClN₄O₄ MW: 286,672 g/mol Melting Pt: 160 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00005738 CAS-Nummer: 2004-06-0 |