4-(Benzylsulphanyl)-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Benzylthio)-3-nitrobenzaldehyde
OR30328-100MG OR30328-250MG
APOSOR30328-100MGEA 26.2 CHF
APOSOR30328-100MG APOSOR30328-250MG
4-(Benzylsulphanyl)-3-nitrobenzenecarbaldehyde
4-(Benzylsulphanyl)-3-nitrobenzenecarbaldehyde
Formel: C₁₄H₁₁NO₃S
MW: 273,31 g/mol
Melting Pt: 170…172 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173710
CAS-Nummer: 175278-44-1