2-Amino-6-methyl-5-nitro-3H-pyrimidin-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR303236-1G
OR303236-500MG
APOSOR303236-1GEA
323
CHF
APOSOR303236-1G
APOSOR303236-500MG
2-Amino-6-methyl-5-nitro-3H-pyrimidin-4-one
2-Amino-6-methyl-5-nitro-3H-pyrimidin-4-one
Formel:
C₅H₆N₄O₃ MW: 170,1300 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06858762 CAS-Nummer: 4214-85-1 |