18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
tert-Butyl Hydrogen Octadecanedioate, Mono-tert-butyl Octadecanedioate, tBu ester-C16-acid, Octadecanedioic acid Mono-tert-butyl ester
OR303231-1G
OR303231-5G
OR303231-10G
APOSOR303231-1GEA
26.2
CHF
APOSOR303231-1G
APOSOR303231-5G
APOSOR303231-10G
18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid
18-(tert-Butoxy)-18-oxooctadecanoic acid
Formel:
C₂₂H₄₂O₄ MW: 370,57 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09991735 CAS-Nummer: 843666-40-0 |