tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 16-(tert-Butoxy)-16-oxohexadecanoic acid, Hexadecanedioic acid Mono-tert-butyl ester, Boc-C14-COOH
OR303207-1G OR303207-5G OR303207-10G
APOSOR303207-1GEA 57.5 CHF
APOSOR303207-1G APOSOR303207-5G APOSOR303207-10G
tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate 98%
tert-Butyl Hydrogen Hexadecanedioate
Formel: C₂₀H₃₈O₄
MW: 342,52 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23136039
CAS-Nummer: 843666-27-3