3-(3-Nitro-4-tetrahydro-1H-pyrrol-1-ylphenyl)acrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR30320-1G
APOSOR30320-1GEA 105 CHF
APOSOR30320-1G
3-(3-Nitro-4-tetrahydro-1H-pyrrol-1-ylphenyl)acrylic acid
3-(3-Nitro-4-tetrahydro-1H-pyrrol-1-ylphenyl)acrylic acid
Formel: C₁₃H₁₄N₂O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173707
CAS-Nummer: 175278-41-8